2,2'-Thiodiacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
T1248-25G
T1248-500G
TCIAT1248-25GEA
23
EUR
TCIAT1248-25G
TCIAT1248-500G
2,2'-Thiodiacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Thiodiacetic acid
Fórmula:
C₄H₆O₄S Peso Molecular: 150.16 g/mol Ponto de ebulição: 168 |
Número MDL :
MFCD00004359 Número CAS: 123-93-3 EINECS: 204-663-9 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,09331 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |
Solubility in Water | very faint turbidity |