Print…
Citral dimethyl acetal mistura cis- e trans- ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Dimethoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
C1211-25ML C1211-500ML
TCIAC1211-25MLEA 31 EUR
TCIAC1211-25ML TCIAC1211-500ML
Citral dimethyl acetal mistura cis- e trans- ≥90.0% (por GC)
Citral dimethyl acetal
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Peso Molecular: 198.31 g/mol
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00008909
Número CAS: 7549-37-3
EINECS: 231-434-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02447d2f151a244412717d7d0accfd74488ca485&vid=3f3ef2aefaff7f1cf65b7bfe98732865a03447ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) >90.0% (total of isomers)