Print…
5-Metilfenazino metil sulfato ≥98.0% (por HPLC, azoto total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PMS, 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulphate, Phenazine methosulphate, Phenazine methylsulphate
P1872-1G P1872-5G
TCIAP1872-1GEA 27 EUR
TCIAP1872-1G TCIAP1872-5G
5-Metilfenazino metil sulfato ≥98.0% (por HPLC, azoto total) para pesquisa bioquímica
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Peso Molecular: 306.34 g/mol
Ponto de Fusão: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011923
Número CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 14,06109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22dfd45999ff362c6592f1cc0a0720851722b483&vid=5bb413d32272a7942ba921d8fa10d4075af963df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Enzyme detection test to pass test