Print…
5-Metilfenazino metil sulfato ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0083-1G P0083-5G
TCIAP0083-1GEA 25 EUR
TCIAP0083-1G TCIAP0083-5G
5-Metilfenazino metil sulfato ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Ponto de Fusão: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011923
Número CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 14,06109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a94a8cb43eb4f6f539f1b57e2bbe11497719795&vid=2a94a8cb43eb4f6f539f1b57e2bbe11497719795&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %