Print…
Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
I0817-25G I0817-5G
TCIAI0817-25GEA 39 EUR
TCIAI0817-25G TCIAI0817-5G
Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016468
Número CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425ad6a8ae4b3284e742b36e408871d15cfb6713&vid=a9ba9e0b01ef7dab3ae4d88de6fb5cdcd93769f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to flake
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test