Print…
Thiophene-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
T0725-25ML T0725-500ML T0725-100ML
TCIAT0725-25MLEA 39 EUR
TCIAT0725-25ML TCIAT0725-500ML TCIAT0725-100ML
Thiophene-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC) estabilizada
Thiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: ? 10 °C
Densidade: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005429
Número CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&vid=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %