Print…
2-Benzyloxyphenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
B1661-10G B1661-25G
TCIAB1661-10GEA 66 EUR
TCIAB1661-10G TCIAB1661-25G
2-Benzyloxyphenol ≥97.0% (por GC)
2-Benzyloxyphenol
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 215°C
Ponto de Fusão: 38 °C
Densidade: 1,143 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002186
Número CAS: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %