1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97.0% (por base de azoto total) para sal fundido
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
E0496-25G
E0496-5G
TCIAE0496-25GEA
148
EUR
TCIAE0496-25G
TCIAE0496-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97.0% (por base de azoto total) para sal fundido
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula:
C₆H₁₁BF₄N₂ Peso Molecular: 197.97 g/mol Ponto de Fusão: 15°C |
Número MDL :
MFCD00216668 Número CAS: 143314-16-3 UN: 1760 ADR: 8 III |
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |