Print…
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1918-25G B1918-5G
TCIAB1918-25GEA 225 EUR
TCIAB1918-25G TCIAB1918-5G
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥97.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
Número MDL : MFCD00002897
Número CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&vid=ec77c92b9d2c042474625c718464f134b027d993&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %