Print…
1-(Trimethylsilyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente trimetilsililante
Fornecedor: TCI
Perigo
T0585-100G T0585-25G
TCIAT0585-100GEA 110 EUR
TCIAT0585-100G TCIAT0585-25G
1-(Trimethylsilyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica) reagente trimetilsililante
Fórmula: C₆H₁₂N₂Si
Ponto de ebulição: 91°C
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 5°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005280
Número CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343d14a9972e232921a6ab4b799fbc582c5cf95&vid=4135019109ea889cc6b1ac753f3ad090c9fa641b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent D- (+)-Glucose