Print…
4-Phenylbenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1847-25G B1847-5G
TCIAB1847-25GEA 125 EUR
TCIAB1847-25G TCIAB1847-5G
4-Phenylbenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
4-Phenylbenzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₁Br
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00017869
Número CAS: 2567-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a24c01b09b2359c85ec89066751ca36e4ec961ae&vid=a24c01b09b2359c85ec89066751ca36e4ec961ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C