Print…
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
C1665-25G C1665-5G
TCIAC1665-25GEA 100 EUR
TCIAC1665-25G TCIAC1665-5G
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00001809
Número CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db5ca27c615c1daaa22ae8d25a066d6fc803ed5&vid=9db5ca27c615c1daaa22ae8d25a066d6fc803ed5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency