Print…
(4-Nitrophenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Nitrophenoxy)acetic acid, 4-Nitrophenoxyacetic acid
N0226-25G N0226-500G
TCIAN0226-25GEA 39 EUR
TCIAN0226-25G TCIAN0226-500G
(4-Nitrophenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(4-Nitrophenoxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(NO₂))OCH₂COOH
Número MDL : MFCD00017030
Número CAS: 1798-11-4
EINECS: 217-283-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ada7602283cb365130552f2bb504aee3aa4a201d&vid=ada7602283cb365130552f2bb504aee3aa4a201d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 190.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency