Print…
(2-Nitrophenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Nitrophenoxy)acetic acid
N0225-25G N0225-5G
TCIAN0225-25GEA 202 EUR
TCIAN0225-25G TCIAN0225-5G
(2-Nitrophenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Nitrophenoxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄NO₂)OCH₂COOH
Número MDL : MFCD00016993
Número CAS: 1878-87-1
EINECS: 217-527-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b2053a483a9f98e8eb8faffceade7f93ed41630&vid=6b2053a483a9f98e8eb8faffceade7f93ed41630&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency