Print…
Tálio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86718.180EA 25.7 EUR
86718.180 86718.260
Tálio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Thallium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%