Print…
Silica solução padrão 1.000 mg/l Si em água AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86710.180EA 24.5 EUR
86710.180 86710.260
Silica solução padrão 1.000 mg/l Si em água AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Silicium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%