Print…
Neodímio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86695.180EA 31.92 EUR
86695.180 86695.260
Neodímio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Neodymium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%