Print…
Irídio 1.000 mg/l em 10% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86685.180EA 234 EUR
86685.180 86685.260
Irídio 1.000 mg/l em 10% ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Iridium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%