Hólmio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86683.180EA
47.6
EUR
86683.180
86683.260
Hólmio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Holmium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%