Print…
Háfnio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído com vestígios de ácido fluorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86681.180EA 138 EUR
86681.180 86681.260
Háfnio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído com vestígios de ácido fluorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Hafnium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%