2-Picoline-N-oxide ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
P0418-25G
P0418-500G
TCIAP0418-25GEA
23
EUR
TCIAP0418-25G
TCIAP0418-500G
2-Picoline-N-oxide ≥99.0% (por GC)
2-Picoline-N-oxide
Fórmula:
C₆H₇NO Ponto de ebulição: 259 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 0 °C |
Número MDL :
MFCD00006199 Número CAS: 931-19-1 EINECS: 213-230-3 |
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |