Print…
4-Nitro-2-picoline-N-oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2114-25G M2114-5G
TCIAM2114-25GEA 164 EUR
TCIAM2114-25G TCIAM2114-5G
4-Nitro-2-picoline-N-oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Nitro-2-picoline-N-oxide
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 156 °C
Número MDL : MFCD00014625
Número CAS: 5470-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6906c928478c023b8c087ca1f146c1f8faeac62f&vid=6906c928478c023b8c087ca1f146c1f8faeac62f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C