Tetraethylammonium perchlorate ≥98% (peso seco) umedecido com 10% de água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Moistened with water
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
Purity: 98%
CAS No.: 2567-83-1
Molecular Formula: (C2H5)4NClO4
Formula Weight: 229.71
Physical Form: Wet crystals
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3638093
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00041977
Fórmula:
C₈H₂₀ClNO₄ Ponto de Fusão: >300 °C Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041977 Número CAS: 2567-83-1 EINECS: 219-904-3 UN: 1479 ADR: 5.1,II |