Print…
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
I0453-25G I0453-500G
TCIAI0453-25GEA 47 EUR
TCIAI0453-25G TCIAI0453-500G
Dodecyltrimethylammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula: C₁₅H₃₄ClN
Peso Molecular: 263.89 g/mol
Ponto de Fusão: 246°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041974
Número CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec14bb6ecfe42917fee4ddeb4021e16b8c74112f&vid=8b7d9bac441330c6043b93e7d05563d564d9e160&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.200
Absorbance (230nm) max. 0.070
Absorbance (254nm) max. 0.040