Print…
4-Aminoantipirina ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
A2254-1G A2254-5G
TCIAA2254-1GEA 16 EUR
TCIAA2254-1G TCIAA2254-5G
4-Aminoantipirina ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
4-Aminoantipirina
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003145
Número CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 14,00591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8d644bd64bc916afd15d4ee016e47da6718bef&vid=103d4393579d3958fad24c16e6b6837715df1aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test