Print…
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para determinação de grupos SH
Fornecedor: TCI
Atenção
D0944-1G D0944-25G D0944-5G
TCIAD0944-1GEA 18 EUR
TCIAD0944-1G TCIAD0944-25G TCIAD0944-5G
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para determinação de grupos SH
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Fórmula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Ponto de Fusão: 240…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007140
Número CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Merck Index: 14,03551
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfbe9808c3b09107460c79491cc6aed807397053&vid=d38ba17ab0def6bd27da9d0a8d722876da8eb746&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) max. 5.0 (412.0 nm, buffer sol. pH7.0 phosphate)