Print…
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
B0909-25G B0909-500G
TCIAB0909-25GEA 29 EUR
TCIAB0909-25G TCIAB0909-500G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Fórmula: C₆H₁₅NO₅S
Peso Molecular: 213.25 g/mol
Ponto de ebulição: 405
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007533
Número CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f8cf2e325ff4de0f5a283ce13b3d389d367d7c9&vid=370ad96b69774a291df234349a5ee866ff61a165&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency