Print…
Platina 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86701.260EA 298 EUR
86701.260 86701.180
Platina 1.000 mg/l em 10% de ácido clorídrico AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Platinum Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%