Índio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86684.180EA
55.3
EUR
86684.180
86684.260
Índio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Indium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%