Print…
Gálio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86678.180EA 90.9 EUR
86678.180 86678.260
Gálio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Gallium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable