Print…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2390-25G T2390-5G
TCIAT2390-25GEA 189 EUR
TCIAT2390-25G TCIAT2390-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂S
Número MDL : MFCD00040906
Número CAS: 330-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1af8e1bef438d80aa8eb3ad982ed285e3bd464a4&vid=1af8e1bef438d80aa8eb3ad982ed285e3bd464a4&prid=web&clid=SAPDAM