Print…
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2380-25G T2380-5G
TCIAT2380-25GEA 187 EUR
TCIAT2380-25G TCIAT2380-5G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₃O₃
Peso Molecular: 192.09 g/mol
Número MDL : MFCD00800378
Número CAS: 116751-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4127110f25670cb379a41ac72f5fdcd9dd37c86&vid=b4127110f25670cb379a41ac72f5fdcd9dd37c86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C