Print…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
T1262-25G T1262-250G
TCIAT1262-25GEA 59 EUR
TCIAT1262-25G TCIAT1262-250G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Fórmula: C₉H₃Cl₃O₃
Peso Molecular: 265.48 g/mol
Ponto de ebulição: 181°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000679
Número CAS: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9941df094b998d4d516c37bd5e3b4f05e0c9d036&vid=9941df094b998d4d516c37bd5e3b4f05e0c9d036&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency