Print…
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0695-25ML M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA 16 EUR
TCIAM0695-25ML TCIAM0695-500ML
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (por GC)
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 174°C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 67°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044771
Número CAS: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&vid=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %