Print…
Chloromethyl pivalate ≥99.0% (por GC) agente de proteção de amino
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
P1012-25G P1012-500G P1012-100G
TCIAP1012-25GEA 19 EUR
TCIAP1012-25G TCIAP1012-500G TCIAP1012-100G
Chloromethyl pivalate ≥99.0% (por GC) agente de proteção de amino
Chloromethyl pivalate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 150.6 g/mol
Ponto de ebulição: 147°C
Densidade: 1.0387
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00000884
Número CAS: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f3ee60c5ee88d97dec88aa2be30387ea5292d9&vid=7be9b8f8140e43c2324dd36131cd5d2a28e7ba0b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %