Print…
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para esterificação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Dibutoxytrimethylamine
D1302-25ML D1302-5ML
TCIAD1302-25MLEA 108 EUR
TCIAD1302-25ML TCIAD1302-5ML
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para esterificação
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
Fórmula: C₁₁H₂₅NO₂
Peso Molecular: 203.32 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00015249
Número CAS: 18503-90-7
EINECS: 242-387-0
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78703f4e7e905133a15a4c9f1fcb78862eacfe58&vid=0dfc300e0f3da5d374e4f51e8738b061f6fa2e72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid