Print…
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal ≥98.0% (por base de azoto total) para esterificação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
D1303-25ML D1303-5ML
TCIAD1303-25MLEA 258 EUR
TCIAD1303-25ML TCIAD1303-5ML
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal ≥98.0% (por base de azoto total) para esterificação
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal
Fórmula: C₁₁H₂₅NO₂
Peso Molecular: 203.32 g/mol
Ponto de ebulição: 57°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00015002
Número CAS: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ff18009e98f842ee2c06555166a532463408952&vid=f45857cedac8441de1e2c3c05f6ea742ec667397&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid