Print…
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
T0905-25G T0905-500G T0905-100G
TCIAT0905-25GEA 18 EUR
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G TCIAT0905-100G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (por GC)
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂S
Peso Molecular: 108.16 g/mol
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Inflamação: 113°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004879
Número CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %