Print…
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC, análise de titulação) matriz para FABMS e SIMS líquido
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
S0374-1G S0374-10G
TCIAS0374-1GEA 16 EUR
TCIAS0374-1G TCIAS0374-10G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥98.0% (por GC, análise de titulação) matriz para FABMS e SIMS líquido
3-Mercapto-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂S
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004879
Número CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f46c5133b2efbacb997ac8e25a02ab6c07bcdec&vid=8b2fe05c74fe7b4bade838a0a0047e4bcc3d3ff4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 98.0 %