Print…
Césio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Fornecedor: VWR Chemicals
86672.180EA 42.5 EUR
86672.180 86672.260
Césio 1.000 mg /l em ácido nítrico diluído AVS TITRINORM padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Cesium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%