Print…
1,4-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cyclohexane-1,4-diol
C0482-100G C0482-25G C0482-500G
TCIAC0482-100GEA 39 EUR
TCIAC0482-100G TCIAC0482-25G TCIAC0482-500G
1,4-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥99.0% (por GC)
1,4-Ciclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00001448
Número CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bccbf43aec6358dbb03aedfcc2dacb53d009851&vid=92d1d1be2985c5eefe82c01a6c8bc1f784258ebb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency