Print…
1,2-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Cyclohexane-1,2-diol
C0480-25G C0480-500G C0480-100G
TCIAC0480-25GEA 69 EUR
TCIAC0480-25G TCIAC0480-500G TCIAC0480-100G
1,2-Ciclohexanediol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1,2-Ciclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 236°C
Ponto de Fusão: 104°C
Número MDL : MFCD00003861
Número CAS: 931-17-9
EINECS: 213-229-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98eb6d7461cbd2f1291ec766e5a3a188b582bc12&vid=c699ebd77312cc97f3754d8381666261e6e1ffb6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Melting point 77.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency