Print…
N,N-Dimetilformamida 99,5 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DMF
D0939-500ML D0939-100ML
TCIAD0939-500MLEA 27 EUR
TCIAD0939-500ML TCIAD0939-100ML
N,N-Dimetilformamida 99,5 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Fusão: –61°C
Ponto de Inflamação: 60°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 14,03243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=534bcede73214949032949b1b36464729a7dc390&vid=aeafecbaac339073b2aa8a1afc97df165bd6dfd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.9470 to 0.9520 g/mL
Absorbance (270nm) max. 0.80
Absorbance (280nm) max. 0.40