Print…
Hidróxido de Hidrazina 79%
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
H0204-25G H0204-500G
TCIAH0204-25GEA 16 EUR
TCIAH0204-25G TCIAH0204-500G
Hidróxido de Hidrazina 79%
Hidróxido de Hidrazina
Fórmula: NH₂NH₂·H₂O
Peso Molecular: 50.06 g/mol
Ponto de ebulição: 117.2
Ponto de Fusão: -51.7
Ponto de Inflamação: 75°C
Número MDL : MFCD00149931
Número CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 II
Merck Index: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&vid=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Potassium iodate Method) 79.0 to 82.0 w/w%
Solubility in Water transparency