Print…
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0431-25ML M0431-500ML M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA 21 EUR
TCIAM0431-25ML TCIAM0431-500ML TCIAM0431-100ML
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano ≥99.0% (por GC)
Dimetildiclorosilano, solução 2% em heptano
Fórmula: C₂H₆S
Ponto de ebulição: 37°C
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –34°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008562
Número CAS: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
UN: 1164
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&vid=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %