Print…
Dibutiléter ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Eter butílico
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
B0721-25ML B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA 17 EUR
TCIAB0721-25ML TCIAB0721-500ML
Dibutiléter ≥99.0% (por GC) estabilizada
Dibutiléter
Fórmula: C₈H₁₈O
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Ponto de ebulição: 141°C
Ponto de Fusão: -95
Ponto de Inflamação: 37°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009461
Número CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&vid=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %