N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para eletroforese
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T2515-25G
T2515-5G
TCIAT2515-25GEA
35
EUR
TCIAT2515-25G
TCIAT2515-5G
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação) para eletroforese
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fórmula:
C₆H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 122°C Ponto de Fusão: –55°C Densidade: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008335 Número CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II Merck Index: 14,09134 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Refractive index n20/D | 1.4150 to 1.4190 |
Functionality test | to pass test |