Print…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
B2910-1G B2910-5G
TCIAB2910-1GEA 62 EUR
TCIAB2910-1G TCIAB2910-5G
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Número MDL : MFCD00190166
Número CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=071cee0281582e931d11029833b25cfc419b334c&vid=071cee0281582e931d11029833b25cfc419b334c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%