Print…
L(+)-Tartarato disódio dihidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Sodium L-(+)-tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid disodium salt dihydrate, (R,R)-(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Disodium L-(+)-Tartrate Dihydrate, (R,R)-(+)-Disodium tartrate dihydrate, L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate, Sodium L-tartrate dibasic dihydrate, L(+)-Sodium tartrate dibasic dihydrate, Sodium Tartrate, Dihydrate, (+)-Disodium L-tartrate dihydrate, (+)-Disodium-L-tartrat dihydrate
D4027-25G D4027-500G
TCIAD4027-25GEA 16 EUR
TCIAD4027-25G TCIAD4027-500G
L(+)-Tartarato disódio dihidratado ≥98.0% (por análise titulométrica)
L(+)- Tartarato disódio dihidratado
Fórmula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Ponto de Fusão: 57 °C
Densidade: 1,818 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150035
Número CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86701674d6fca66acbdf00cc0e8d8540ef71e53&vid=c86701674d6fca66acbdf00cc0e8d8540ef71e53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.5 deg (C=5, H2O)
Water 14.0 to 17.0 %