Print…
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
P0795-1G P0795-25G P0795-5G
TCIAP0795-1GEA 41 EUR
TCIAP0795-1G TCIAP0795-25G TCIAP0795-5G
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 207
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064263
Número CAS: 1517-69-7
UN: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&vid=e1193df44239755dc9a822136ae1701f3307f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%